Learn More
Ventum™ Bolsas de nivel 6 One-Touch™
Descripción
- Seguro y fiable:99,9995 % de eficacia frente a un amplio espectro de organismos biológicos, incluidos COVID-19, ébola y gripe aviar
- Fácil de usar y cómodo: el sistema de difusión con una fórmula de ácido peracético exclusiva proporciona una potente liberación del chorro a través de la boquilla dispersante
- Neutralización automática: la combinación de ácido peracético, peróxido de hidrógeno y ácido acético se descompone en oxígeno y agua, sin dejar olor ni residuos
- Respetuoso con el medioambiente: cada kit incluye recipientes reutilizables y un pequeño compresor para la presurización; las bolsas vacías son reciclables y los residuos de ácido peracético son biodegradables
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Desinfección del aire y de superficies |
| Cantidad | 6 sobres |
| Volumen (métrico) | 25 m3 |