Learn More
Frascos de tampón de calibración de pH, Oakton™
Utilice estos tampones de pH para medidores con resolución de 0.01. Los frascos con solución de tampón para calibración de pH Oakton™ se han estandarizado de acuerdo con las referencias de pH trazables al NIST dentro de 0.01 de pH a 77 °F (25 °C).
18.85€ - 41.55€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Calibration
Para utilizar con (equipo) pH Meter and Electrode
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Tipo de solución pH Buffer
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca pH Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca pH Precio Cantidad y disponibilidad  
11739679
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole Parmer
00654-01
1.68
21.95€
cada uno
10038434
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole Parmer
00654-00
4.01
23.60€
cada uno
10303765
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole Parmer
00654-04
7
23.60€
cada uno
11750079
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole Parmer
00654-08
10.00
41.55€
cada uno
11710069
Ver documentos
Cole Parmer
00654-12
12.46
18.85€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Las soluciones de tampón de pH permiten al usuario ajustar su sistema para leer mediciones precisas
  • Almacene los tampones alejados de la luz solar directa.
Información de órdenes
Peso con embalaje:0,6 kg(1-1/4 libras).
Certifications
Trazable al NIST, certificado según los estándares trazables al NIST.
Especificaciones
Especificaciones
Calibration
Liquid
pH Buffer
pH Meter and Electrode
500 mL
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Frascos de tampón de calibración de pH, Oakton™