Learn More
Frascos de tampón de calibración de pH, Oakton™
Código de producto. 10303765 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. pH unitSize
10303765 7 1 PCS
11739679 1.68 cada uno
10038434 4.01 1 PCS
11750079 10.00 cada uno
11710069 12.46 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10303765 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0065404
Edge
Utilice estos tampones de PH para medidores con una resolución de 0,01. Oakton™ Las botellas de tampón de calibración de pH están estandarizadas con referencias de pH trazables al NIST dentro de 0,01 pH a 77 °F (25 °C).
  • Las soluciones de tampón de pH permiten al usuario ajustar su sistema para leer mediciones precisas
  • Almacene los tampones alejados de la luz solar directa.
Información de órdenes
Peso con embalaje:0,6 kg(1-1/4 libras).
Certifications
Trazable al NIST, certificado según los estándares trazables al NIST.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Calibración
Para utilizar con (equipo) pH Meter and Electrode
pH 7
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Tipo de solución pH Buffer