Learn More
Frascos de tampón de calibración de pH, Oakton™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Las soluciones de tampón de pH permiten al usuario ajustar su sistema para leer mediciones precisas
- Almacene los tampones alejados de la luz solar directa.
Información de órdenes
Peso con embalaje:0,6 kg(1-1/4 libras).
Certifications
Trazable al NIST, certificado según los estándares trazables al NIST.
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Calibration |
Para utilizar con (equipo) | pH Meter and Electrode |
pH | 10.00 |
Forma física | Liquid |
Cantidad | 500 mL |
Tipo de solución | pH Buffer |
Título del producto
Frascos de tampón de calibración de pH, Oakton™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido