Learn More
Frascos de tampón de calibración de pH, Oakton™
Código de producto. 11739679 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. pH unitSize
11739679 1.68 cada uno
10038434 4.01 1 PCS
10303765 7 1 PCS
11750079 10.00 cada uno
11710069 12.46 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11739679 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0065401
Utilice estos tampones de PH para medidores con una resolución de 0,01. Oakton™ Las botellas de tampón de calibración de pH están estandarizadas con referencias de pH trazables al NIST dentro de 0,01 pH a 77 °F (25 °C).
  • Las soluciones de tampón de pH permiten al usuario ajustar su sistema para leer mediciones precisas
  • Almacene los tampones alejados de la luz solar directa.
Información de órdenes
Peso con embalaje:0,6 kg(1-1/4 libras).
Certifications
Trazable al NIST, certificado según los estándares trazables al NIST.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Calibración
Para utilizar con (equipo) pH Meter and Electrode
pH 1.68
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Tipo de solución pH Buffer
compliance-icons
Nombre del producto
  • pH 1.68 Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.