Learn More
Frascos de tampón de calibración de pH, Oakton™
Código de producto. 11710069 Tienda Cole-Parmer Productos
12.46, cada uno
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Utilice estos tampones de pH para medidores con resolución de 0.01. Los frascos con solución de tampón para calibración de pH Oakton™ se han estandarizado de acuerdo con las referencias de pH trazables al NIST dentro de 0.01 de pH a 77 °F (25 °C).
  • Las soluciones de tampón de pH permiten al usuario ajustar su sistema para leer mediciones precisas
  • Almacene los tampones alejados de la luz solar directa.
Información de órdenes
Peso con embalaje:0,6 kg(1-1/4 libras).
Certifications
Trazable al NIST, certificado según los estándares trazables al NIST.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Calibration
Para utilizar con (equipo) pH Meter and Electrode
pH 12.46
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Tipo de solución pH Buffer
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Frascos de tampón de calibración de pH, Oakton™ >