Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Tipo de recipiente:
Frasco
Recipiente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 Kg
5 LT
5 litros
Descripción
- Basado en ácido fosfórico
- Neodisher N se usa para neutralizar residuos alcalinos en la desinfección de lavadoras
- Disponible en frascos o cartuchos.
- Tiene muy buenas propiedades de enjuagado.
- Adecuado para su uso con: instrumentos quirúrgicos, artículos de anestesia, recipientes, calzado quirúrgico, biberones y otros dispositivos médicos, así como con material de vidrio de laboratorio Sin surfactantesDosis de 2 a 4 ml/l
- Factor de valoración: 0.16
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Neodisher N |
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 2,2 hasta 1,8 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Ácido fosfórico, ácido cítrico |
| Concentración | De 1 a 4 ml/l |
| Tipo de recipiente | Frasco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 250 x 100 x 60 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Neutralización de cualquier residuo alcalino que quede en el material de vidrio de laboratorio o para el prelimpiado de ácidos |
| Envase | 12/paq. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- neodisher N
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.