Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Description
- Basado en ácido fosfórico
- Neodisher N se usa para neutralizar residuos alcalinos en la desinfección de lavadoras
- Disponible en frascos o cartuchos.
- Tiene muy buenas propiedades de enjuagado.
- Adecuado para su uso con: instrumentos quirúrgicos, artículos de anestesia, recipientes, calzado quirúrgico, biberones y otros dispositivos médicos, así como con material de vidrio de laboratorio Sin surfactantesDosis de 2 a 4 ml/l
- Factor de valoración: 0.16
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Neodisher N |
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 2,2 hasta 1,8 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Ácido fosfórico, ácido cítrico |
| Concentración | De 1 a 4 ml/l |
| Tipo de recipiente | Frasco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 250 x 100 x 60 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Neutralización de cualquier residuo alcalino que quede en el material de vidrio de laboratorio o para el prelimpiado de ácidos |
| Envase | 12/paq. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher N
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?