Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Descripción
- Basado en ácido fosfórico
- Neodisher N se usa para neutralizar residuos alcalinos en la desinfección de lavadoras
- Disponible en frascos o cartuchos.
- Tiene muy buenas propiedades de enjuagado.
- Adecuado para su uso con: instrumentos quirúrgicos, artículos de anestesia, recipientes, calzado quirúrgico, biberones y otros dispositivos médicos, así como con material de vidrio de laboratorio Sin surfactantesDosis de 2 a 4 ml/l
- Factor de valoración: 0.16
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Neodisher N |
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 2,2 hasta 1,8 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Ácido fosfórico, ácido cítrico |
| Concentración | De 1 a 4 ml/l |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 240 x 140 mm |
| filtradas por | Con filtro |
| Para utilizar con (aplicación) | Neutralización de cualquier residuo alcalino que quede en el material de vidrio de laboratorio o para el prelimpiado de ácidos |
| Mostrar más |