Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Neodisher N: detergente ácido y líquido de agente neutralizante. Neutraliza añadiéndose al primer aclarado después del uso de un detergente alcalino. Limpieza ácida automatizada de jaulas de animales.
Marca: Dr.Weigert™ 420133
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Basado en ácido fosfórico
- Neodisher N se usa para neutralizar residuos alcalinos en la desinfección de lavadoras
- Disponible en frascos o cartuchos.
- Tiene muy buenas propiedades de enjuagado.
- Adecuado para su uso con: instrumentos quirúrgicos, artículos de anestesia, recipientes, calzado quirúrgico, biberones y otros dispositivos médicos, así como con material de vidrio de laboratorio Sin surfactantesDosis de 2 a 4 ml/l
- Factor de valoración: 0.16
Especificaciones
Neodisher N | |
Desde 2,2 hasta 1,8 | |
Ácido fosfórico, ácido cítrico | |
Recipiente | |
Con filtro | |
5 L |
Líquido | |
No estéril | |
De 1 a 4 ml/l | |
220 x 240 x 140 mm | |
Neutralización de cualquier residuo alcalino que quede en el material de vidrio de laboratorio o para el prelimpiado de ácidos |
Título del producto
Dr.Weigert™ Neodisher N > Cantidad:5 l; tipo de recipiente:Contenedor
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido