missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Mouse IL-7R alpha/CD127 (soluble) Fc Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
85.50€ - 1888.00€
Especificaciones
Número de acceso | P10168, P16872 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
Formulación | Protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 16196, 16197 |
Peso molecular | 51 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30131331
|
Gibco™
217-17RA-50UG |
50 μg |
207.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30131500
|
Gibco™
217-17RA-500UG |
500 μg |
1142.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30131952
|
Gibco™
217-17RA-250UG |
250 μg |
666.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30131365
|
Gibco™
217-17RA-10UG |
10 μg |
85.50€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30131082
|
Gibco™
217-17RA-100UG |
100 μg |
381.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30132061
|
Gibco™
217-17RA-1MG |
1 mg |
1888.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is constitutively produced by stromal cells from the bone marrow and thymus. IL-7 signals through the IL-7R to promote the differentiation of hematopoietic stem cells to lymphoid precursor cells, which give rise to T cells, B cells, and natural killer cells.Especificaciones
P10168, P16872 | |
Protein with no preservative | |
51 kDa | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
Il7, IL7r | |
Mouse | |
ESGNAQDGDL EDADADDHSF WCHSQLEVDG SQHLLTCAFN DSDINTANLE FQICGALLRV KCLTLNKLQD IYFIKTSEFL LIGSSNICVK LGQKNLTCKN MAINTIVKAE APSDLKVVYR KEANDFLVTF NAPHLKKKYL KKVKHDVAYR PARGESNWTH VSLFHTRTTI PQRKLRPKAM YEIKVRSIPH NDYFKGFWSE WSPSSTFETP EPKNQGGWDG GPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK | |
CHO cells | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
ELISA | |
16196, 16197 | |
IL-7 | |
RUO | |
A630026I06Rik; H-IL-7; hlb368; IL7; Il-7; ILN; Interleukin; interleukin 7; Interleukin7; interleukin-7; M-IL-7 | |
Unconjugated | |
Recombinant | |
Determined by its ability to bind immobilized Murine IL-7 in a functional ELISA. | |
Lyophilized |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gibco™ Mouse IL-7R alpha/CD127 (soluble) Fc Recombinant Protein, PeproTech®