missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse IL-7R alpha/CD127 (soluble) Fc Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 30132061
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30132061 1 mg 1 miligramo
30131331 50 μg 50 microgramos
30131500 500 μg 500 microgramos
30131952 250 μg 250 microgramos
30131365 10 μg 10 microgramos
30131082 100 μg 100 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30132061

Marca: Gibco™ 21717RA1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is constitutively produced by stromal cells from the bone marrow and thymus. IL-7 signals through the IL-7R to promote the differentiation of hematopoietic stem cells to lymphoid precursor cells, which give rise to T cells, B cells, and natural killer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P10168, P16872
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Formulación Protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 16196, 16197
Peso molecular 51 kDa
Nombre IL-7
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Alias de gen A630026I06Rik; H-IL-7; hlb368; IL7; Il-7; ILN; Interleukin; interleukin 7; Interleukin7; interleukin-7; M-IL-7
Símbolo de gen Il7, IL7r
Conjugado Unconjugated
Especie Mouse
Recombinante Recombinant
Secuencia ESGNAQDGDL EDADADDHSF WCHSQLEVDG SQHLLTCAFN DSDINTANLE FQICGALLRV KCLTLNKLQD IYFIKTSEFL LIGSSNICVK LGQKNLTCKN MAINTIVKAE APSDLKVVYR KEANDFLVTF NAPHLKKKYL KKVKHDVAYR PARGESNWTH VSLFHTRTTI PQRKLRPKAM YEIKVRSIPH NDYFKGFWSE WSPSSTFETP EPKNQGGWDG GPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK
Actividad Determined by its ability to bind immobilized Murine IL-7 in a functional ELISA.
Sistema de expresión CHO cells
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.