missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse IL-7R alpha/CD127 (soluble) Fc Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 30131952
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30131952

Marca: Gibco™ 21717RA250UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is constitutively produced by stromal cells from the bone marrow and thymus. IL-7 signals through the IL-7R to promote the differentiation of hematopoietic stem cells to lymphoid precursor cells, which give rise to T cells, B cells, and natural killer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P10168, P16872
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Formulación Protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 16196, 16197
Peso molecular 51 kDa
Nombre IL-7
Cantidad 250 μg
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Alias de gen A630026I06Rik; H-IL-7; hlb368; IL7; Il-7; ILN; Interleukin; interleukin 7; Interleukin7; interleukin-7; M-IL-7
Símbolo de gen Il7, IL7r
Conjugado Unconjugated
Especie Mouse
Recombinante Recombinant
Secuencia ESGNAQDGDL EDADADDHSF WCHSQLEVDG SQHLLTCAFN DSDINTANLE FQICGALLRV KCLTLNKLQD IYFIKTSEFL LIGSSNICVK LGQKNLTCKN MAINTIVKAE APSDLKVVYR KEANDFLVTF NAPHLKKKYL KKVKHDVAYR PARGESNWTH VSLFHTRTTI PQRKLRPKAM YEIKVRSIPH NDYFKGFWSE WSPSSTFETP EPKNQGGWDG GPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK
Actividad Determined by its ability to bind immobilized Murine IL-7 in a functional ELISA.
Sistema de expresión CHO cells
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado