Learn More
Gibco™ Mouse IL-7R alpha/CD127 (soluble) Fc Recombinant Protein, PeproTech®
Código de producto. 30131082
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
30131082 100 μg 100 microgramos
30131331 50 μg 50 microgramos
30131500 500 μg 500 microgramos
30131952 250 μg 250 microgramos
30131365 10 μg 10 microgramos
30132061 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 30131082
Proveedor: Gibco™ 21717RA100UG
Recombinant Protein
Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is constitutively produced by stromal cells from the bone marrow and thymus. IL-7 signals through the IL-7R to promote the differentiation of hematopoietic stem cells to lymphoid precursor cells, which give rise to T cells, B cells, and natural killer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10168, P16872
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Formulación Protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 16196, 16197
Peso molecular 51 kDa
Nombre IL-7
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Alias de gen A630026I06Rik; H-IL-7; hlb368; IL7; Il-7; ILN; Interleukin; interleukin 7; Interleukin7; interleukin-7; M-IL-7
Símbolo de gen Il7, IL7r
Conjugado Unconjugated
Especie Mouse
Recombinante Recombinant
Secuencia ESGNAQDGDL EDADADDHSF WCHSQLEVDG SQHLLTCAFN DSDINTANLE FQICGALLRV KCLTLNKLQD IYFIKTSEFL LIGSSNICVK LGQKNLTCKN MAINTIVKAE APSDLKVVYR KEANDFLVTF NAPHLKKKYL KKVKHDVAYR PARGESNWTH VSLFHTRTTI PQRKLRPKAM YEIKVRSIPH NDYFKGFWSE WSPSSTFETP EPKNQGGWDG GPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK
Actividad Determined by its ability to bind immobilized Murine IL-7 in a functional ELISA.
Sistema de expresión CHO cells
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.