Learn More
Lovibond™ Análisis de agua Minikit
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
59.90€ - 82.00€
Especificaciones
Suficiente para Aproximadamente 40 pruebas
Tipo Kit de análisis de agua Minikit
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca temp Analitos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca temp Analitos Precio Cantidad y disponibilidad  
10268420
Ver documentos
Lovibond™
414180
De 5 a 5000 mg/l Cloruro
82.00€
cada uno
10248520
Ver documentos
Lovibond™
414270
De 70 a 1500 mg/l Nitrito
59.90€
cada uno
10511931
Ver documentos
Lovibond™
414340
De 2 a 50 mg/l Sulfito (rango bajo)
59.90€
cada uno
10024230
Ver documentos
Lovibond™
414350
De 0 a 500 mg/l Sulfito (rango alto)
59.90€
cada uno
10616151
Ver documentos
Lovibond™
414220
De 20 a 200 mg/l Ácido cianúrico
76.90€
cada uno
10501931
Ver documentos
Lovibond™
414320
20-200 mg/l Sulfato (rango bajo) Na2SO4
82.00€
cada uno
13151701
Ver documentos
Lovibond™
414100
0,75-10 % de ácido Resistencia al ácido de limpieza
59.90€
cada uno
10014480
Ver documentos
Lovibond™
414130
De 10 a 500 mg/l Alcalinidad total M
59.90€
cada uno
10228330
Ver documentos
Lovibond™
414140
De 20 a 500 mg/l Alcalinidad-P, CaC03
59.90€
cada uno
Descripción
Descripción
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
  • Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
  • Alta precisión
  • Reactivos en comprimidos Lovibond™ envuelta en aluminio con una vida útil mínima garantizada de 5 años
  • Envío sin restricciones
  • Almacenamiento seguro
Especificaciones
Especificaciones
Aproximadamente 40 pruebas
Kit de análisis de agua Minikit
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Lovibond™ Análisis de agua Minikit