Learn More
Lovibond™ Análisis de agua Minikit
Descripción
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
- Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
- Alta precisión
- Reactivos en comprimidos Lovibond™ envuelta en aluminio con una vida útil mínima garantizada de 5 años
- Envío sin restricciones
- Almacenamiento seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Nitrito |
| Incluye | Caja con tapa abatible que contiene un tubo agitador, reactivos en comprimidos de disolución rápida e instrucciones. |
| Cantidad | 1/Paq. |
| temp | De 70 a 1500 mg/l |
| Suficiente para | Aproximadamente 40 pruebas |
| Método de prueba | Recuento de comprimidos |
| Tipo | Kit de análisis de agua Minikit |