Learn More
Lovibond™ Análisis de agua Minikit
Código de producto. 10268420
Change view
Click to view available options
temp:
0 a 500 mg/L
0,75 a 10% de ácido
10 a 500 mg/L
20 a 200 mg/l
5 a 5000 mg/L
70 a 1500 mg/L
De 2 a 50 mg/l
De 20 a 500 mg/l
Analitos:
Alcalinidad total M
Alcalinidad-P, CaC03
Cloruro
Nitrito
Resistencia al ácido de limpieza
Sulfato (rango bajo) Na2SO4
Sulfito (rango alto)
Sulfito (rango bajo)
Ácido cianúrico
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Analitos unitSize
10268420 5 a 5000 mg/L Cloruro cada uno
10248520 70 a 1500 mg/L Nitrito cada uno
10511931 De 2 a 50 mg/l Sulfito (rango bajo) cada uno
10024230 0 a 500 mg/L Sulfito (rango alto) cada uno
10616151 20 a 200 mg/l Ácido cianúrico cada uno
10501931 20 a 200 mg/l Sulfato (rango bajo) Na2SO4 cada uno
13151701 0,75 a 10% de ácido Resistencia al ácido de limpieza cada uno
10014480 10 a 500 mg/L Alcalinidad total M cada uno
10228330 De 20 a 500 mg/l Alcalinidad-P, CaC03 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10268420 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 414180
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
  • Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
  • Alta precisión
  • Reactivos en comprimidos Lovibond™ envuelta en aluminio con una vida útil mínima garantizada de 5 años
  • Envío sin restricciones
  • Almacenamiento segu
Especificaciones
Analitos Cloruro
Incluye Caja con tapa abatible que contiene un tubo agitador, reactivos en comprimidos de disolución rápida e instrucciones.
Cantidad 1/Paq.
temp 5 a 5000 mg/L
Suficiente para Aproximadamente 40 pruebas
Método de prueba Recuento de comprimidos
Tipo Kit de análisis de agua Minikit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MINIKIT TEST CHLORIDE SALINITY AF418
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, potassium chromate, silver nitrate, potassium dichromate