Learn More
Lovibond™ Análisis de agua Minikit
Código de producto. 10501931
Change view
Click to view available options
temp:
0,75-10 % de ácido
20-200 mg/l
De 0 a 500 mg/l
De 10 a 500 mg/l
De 2 a 50 mg/l
De 20 a 200 mg/l
De 20 a 500 mg/l
De 5 a 5000 mg/l
De 70 a 1500 mg/l
Analitos:
Alcalinidad total M
Alcalinidad-P, CaC03
Cloruro
Nitrito
Resistencia al ácido de limpieza
Sulfato (rango bajo) Na2SO4
Sulfito (rango alto)
Sulfito (rango bajo)
Ácido cianúrico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Analitos unitSize
10501931 20-200 mg/l Sulfato (rango bajo) Na2SO4 cada uno
10268420 De 5 a 5000 mg/l Cloruro cada uno
10248520 De 70 a 1500 mg/l Nitrito cada uno
10511931 De 2 a 50 mg/l Sulfito (rango bajo) cada uno
10024230 De 0 a 500 mg/l Sulfito (rango alto) cada uno
10616151 De 20 a 200 mg/l Ácido cianúrico cada uno
13151701 0,75-10 % de ácido Resistencia al ácido de limpieza cada uno
10014480 De 10 a 500 mg/l Alcalinidad total M cada uno
10228330 De 20 a 500 mg/l Alcalinidad-P, CaC03 cada uno
9 options
Código de producto. 10501931
Marca: Lovibond™ 414320
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
  • Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
  • Alta precisión
  • Reactivos en comprimidos Lovibond™ envuelta en aluminio con una vida útil mínima garantizada de 5 años
  • Envío sin restricciones
  • Almacenamiento seguro
Especificaciones
Analitos Sulfato (rango bajo) Na2SO4
Incluye Caja con tapa abatible que contiene un tubo agitador, reactivos en comprimidos de disolución rápida e instrucciones.
temp 20-200 mg/l
Suficiente para Aproximadamente 40 pruebas
Método de prueba Recuento de comprimidos
Tipo Kit de análisis de agua Minikit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MINIKIT TEST SULFATE LOW AF432 .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: barium chloride dihydrate, salicylic acid, disodium tetraborate, EDTA, boric acid