Learn More
Lovibond™ Análisis de agua Minikit
Código de producto. 10511931
Change view
Click to view available options
temp:
0,75-10 % de ácido
20-200 mg/l
De 0 a 500 mg/l
De 10 a 500 mg/l
De 2 a 50 mg/l
De 20 a 200 mg/l
De 20 a 500 mg/l
De 5 a 5000 mg/l
De 70 a 1500 mg/l
Analitos:
Alcalinidad total M
Alcalinidad-P, CaC03
Cloruro
Nitrito
Resistencia al ácido de limpieza
Sulfato (rango bajo) Na2SO4
Sulfito (rango alto)
Sulfito (rango bajo)
Ácido cianúrico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Analitos unitSize
10511931 De 2 a 50 mg/l Sulfito (rango bajo) cada uno
10268420 De 5 a 5000 mg/l Cloruro cada uno
10248520 De 70 a 1500 mg/l Nitrito cada uno
10024230 De 0 a 500 mg/l Sulfito (rango alto) cada uno
10616151 De 20 a 200 mg/l Ácido cianúrico cada uno
10501931 20-200 mg/l Sulfato (rango bajo) Na2SO4 cada uno
13151701 0,75-10 % de ácido Resistencia al ácido de limpieza cada uno
10014480 De 10 a 500 mg/l Alcalinidad total M cada uno
10228330 De 20 a 500 mg/l Alcalinidad-P, CaC03 cada uno
9 options
Código de producto. 10511931
Marca: Lovibond™ 414340
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
  • Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
  • Alta precisión
  • Reactivos en comprimidos Lovibond™ envuelta en aluminio con una vida útil mínima garantizada de 5 años
  • Envío sin restricciones
  • Almacenamiento seguro
Especificaciones
Analitos Sulfito (rango bajo)
Incluye Caja con tapa abatible que contiene un tubo agitador, reactivos en comprimidos de disolución rápida e instrucciones.
Cantidad 1 unidad
temp De 2 a 50 mg/l
Suficiente para Aproximadamente 40 pruebas
Método de prueba Recuento de comprimidos
Tipo Kit de análisis de agua Minikit
compliance-icons
Nombre del producto
  • MINIKIT TEST SULFITE LOW AF434
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulfamic acid