Learn More
Menaquinone-7, MedChemExpress
MedChemExpress Menaquinone-7 (Vitamin K2-7), belongs to a class of K2-vitamin homologs, is originally discovered as the anti-hemorrhagic factors.

153.90€ - 751.95€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Menaquinone-7 |
---|---|
CAS | 2124-57-4 |
Color | Yellow |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C46H64O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16484638
![]() |
Medchem Express
HY-112499 |
10 mg |
214.65€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16475476
![]() |
Medchem Express
HY-112499 |
100 mg |
751.95€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16457357
![]() |
Medchem Express
HY-112499 |
5 mg |
153.90€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16410937
![]() |
Medchem Express
HY-112499 |
50 mg |
445.50€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Menaquinone-7 (Vitamin K2-7) is identified as the most bioactive cofactor for the carboxylation reaction of Gla-proteins . Supplementation with Menaquinone-7 (Vitamin K2-7) is a pharmacological option for activating matrix Gla protein and intervening in the progression of calcific aortic valve stenosis (CAVS).Especificaciones
Menaquinone-7 | |
Yellow | |
C46H64O2 | |
DMSO : 5 mg/mL (7.70 mM; Need ultrasonic and warming) | |
649.0 | |
98.0% | |
Solid |
2124-57-4 | |
Research | |
Vitamin K2-7 Vitamin K2(35) Vitamin MK-7 | |
O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C(C)C(C2=C1C=CC=C2)=O | |
649.0 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.