Learn More
Menaquinone-7, MedChemExpress
Código de producto. 16457357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457357 5 mg 5 miligramos
16484638 10 mg 10 miligramos
16475476 100 mg 100 miligramos
16410937 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16457357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112499
MedChemExpress Menaquinone-7 (Vitamin K2-7), belongs to a class of K2-vitamin homologs, is originally discovered as the anti-hemorrhagic factors.
Menaquinone-7 (Vitamin K2-7) is identified as the most bioactive cofactor for the carboxylation reaction of Gla-proteins . Supplementation with Menaquinone-7 (Vitamin K2-7) is a pharmacological option for activating matrix Gla protein and intervening in the progression of calcific aortic valve stenosis (CAVS).
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Menaquinone-7
CAS 2124-57-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H64O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Vitamin K2-7 Vitamin K2(35) Vitamin MK-7
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (7.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C(C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 649.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.0
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.