missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Menaquinone-7, MedChemExpress

Código de producto. 16410937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16410937 50 mg 50 miligramos
16484638 10 mg 10 miligramos
16475476 100 mg 100 miligramos
16457357 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16410937

Marca: Medchem Express HY112499

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Menaquinone-7 (Vitamin K2-7), belongs to a class of K2-vitamin homologs, is originally discovered as the anti-hemorrhagic factors.

Menaquinone-7 (Vitamin K2-7) is identified as the most bioactive cofactor for the carboxylation reaction of Gla-proteins . Supplementation with Menaquinone-7 (Vitamin K2-7) is a pharmacological option for activating matrix Gla protein and intervening in the progression of calcific aortic valve stenosis (CAVS).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Menaquinone-7
CAS 2124-57-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H64O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Vitamin K2-7 Vitamin K2(35) Vitamin MK-7
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (7.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C(C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 649.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.0
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.