Learn More
Menaquinone-7, MedChemExpress
Código de producto. 16475476
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16475476 100 mg 100 miligramos
16484638 10 mg 10 miligramos
16457357 5 mg 5 miligramos
16410937 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16475476
Marca: Medchem Express HY112499
MedChemExpress Menaquinone-7 (Vitamin K2-7), belongs to a class of K2-vitamin homologs, is originally discovered as the anti-hemorrhagic factors.
Menaquinone-7 (Vitamin K2-7) is identified as the most bioactive cofactor for the carboxylation reaction of Gla-proteins . Supplementation with Menaquinone-7 (Vitamin K2-7) is a pharmacological option for activating matrix Gla protein and intervening in the progression of calcific aortic valve stenosis (CAVS).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menaquinone-7
CAS 2124-57-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H64O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Vitamin K2-7 Vitamin K2(35) Vitamin MK-7
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (7.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C(C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 649.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.0
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation