Learn More
Buerkle™ Recipiente redondo de LDPE
Recipiente para diversas aplicaciones. Producido a la perfección y con alivio de tensión con el método de sinterización LaboPlast™. El grosor de la pared aumenta en la base. Esto garantiza una proporción óptima entre el grosor de la pared y la carga de llenado. Los recipientes también son de color
214.93€ - 539.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | LDPE |
Forma | Forma redonda |
Tipo de producto | Contenedor de almacenamiento |
Revestimiento del tapón | LDPE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10330481
|
Buerkle™
3490-0254 |
25 L |
214.93€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10568293
|
Buerkle™
3490-0355 |
35 mL |
237.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10006732
|
Buerkle™
3490-0305 |
30 L |
220.73€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10300581
|
Buerkle™
3490-0505 |
50 L |
257.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10400621
|
Buerkle™
3490-1456 |
145 L |
370.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10578072
|
Buerkle™
3490-2006 |
200 L |
539.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- L-LDPE (LDPE lineal), transparente
- A prueba de roturas
Especificaciones
Transparente | |
Forma redonda | |
LDPE |
LDPE | |
Contenedor de almacenamiento |