Learn More
Buerkle™ Recipiente redondo de LDPE
Código de producto. 10006732 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 mL
25 L
30 L
50 L
145 L
200 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10006732 30 L cada uno
10330481 25 L cada uno
10568293 35 mL cada uno
10300581 50 L cada uno
10400621 145 L cada uno
10578072 200 L cada uno
6 options
Código de producto. 10006732
Marca: Buerkle™ 34900305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente para diversas aplicaciones. Producido a la perfección y con alivio de tensión con el método de sinterización LaboPlast™. El grosor de la pared aumenta en la base. Esto garantiza una proporción óptima entre el grosor de la pared y la carga de llenado. Los recipientes también son de color
  • L-LDPE (LDPE lineal), transparente
  • A prueba de roturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L
Color Transparente
Diámetro interior (métrico) 310 mm
Material LDPE
Grosor (métrico) 5 mm
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 430 mm
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Revestimiento del tapón LDPE