Descripción
- L-LDPE (LDPE lineal), transparente
- A prueba de roturas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 L |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior (métrico) | 410 mm |
| Material | LDPE |
| Grosor (métrico) | 5 mm |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 480 mm |
| Tipo de producto | Contenedor de almacenamiento |
| Revestimiento del tapón | LDPE |