Learn More
Buerkle™ Frascos cuentagotas de LDPE
Dispense pequeñas cantidades de líquido, gota a gota o como chorro fino. Los frascos cuentagotas de LDPE Buerkle™ presentan una construcción resistente y un cómodo tapón unido acoplado.
0.95€ - 52.87€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
Material | LDPE |
Closure Included | Sí |
Material del cierre | Polietileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11816413
|
Buerkle™
0306-0020 |
20 ml |
0.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10267512
|
Buerkle™
0306-0030 |
30 ml |
1.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11822273
|
Buerkle™
0306-0030 |
30 ml | ||||||||
11826413
|
Buerkle™
0306-0030 |
30 ml | ||||||||
15306368
|
Buerkle™
0306-0050 |
50 ml |
1.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11846413
|
Buerkle™
0306-0100 |
100 ml |
5.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11856413
|
Buerkle™
0306-0250 |
250 ml |
6.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11866413
|
Buerkle™
0306-0500 |
500 ml |
4.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11876413
|
Buerkle™
0306-1000 |
1000 ml |
6.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
- El tapón unido acoplado en el tapón cuentagotas de polietileno se ajusta a la punta y. elimina la colocación incorrecta del tapón
- La punta del cuentagotas debe cortarse antes del primer uso para un goteo con mayor precisión
- Adecuadas para su uso con productos alimenticios
- Translúcido
Especificaciones
Translúcido | |
LDPE | |
Polietileno |
Aptos para su uso con productos alimenticios | |
Sí | |
Tapón unido y tapón cuentagotas |