Learn More
Buerkle™ Frascos cuentagotas de LDPE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
50 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
- El tapón unido acoplado en el tapón cuentagotas de polietileno se ajusta a la punta y. elimina la colocación incorrecta del tapón
- La punta del cuentagotas debe cortarse antes del primer uso para un goteo con mayor precisión
- Adecuadas para su uso con productos alimenticios
- Translúcido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 9 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
| Material | LDPE |
| Tamaño de rosca (métrico) | 14 mm |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 96mm |
| Material del cierre | Polietileno |
| Diámetro (métrico) | 35mm |
| Mostrar más |