Learn More
Buerkle™ Frascos cuentagotas de LDPE
Código de producto. 11822273 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
50 PCS
cada uno
Código de producto. 11822273
Marca: Buerkle™ 03060030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Dispense pequeñas cantidades de líquido, gota a gota o como chorro fino. Los frascos cuentagotas de LDPE Buerkle™ presentan una construcción resistente y un cómodo tapón unido acoplado.
  • Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
  • El tapón unido acoplado en el tapón cuentagotas de polietileno se ajusta a la punta y. elimina la colocación incorrecta del tapón
  • La punta del cuentagotas debe cortarse antes del primer uso para un goteo con mayor precisión
  • Adecuadas para su uso con productos alimenticios
  • Translúcido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 9 mm
Para utilizar con (aplicación) Aptos para su uso con productos alimenticios
Material LDPE
Tamaño de rosca (métrico) 14 mm
Closure Included Sí
Altura (métrico) 96mm
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 35mm
Tipo de tapón Tapón unido y tapón cuentagotas
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.