Learn More
Buerkle™ Frascos cuentagotas de LDPE
Código de producto. 15306368 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
50 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15306368 50 ml cada uno
11816413 20 ml cada uno
10267512 30 ml cada uno
11826413 30 ml 50 PCS
11822273 30 ml 10 PCS
11846413 100 ml 1 PCS
11856413 250 ml 1 PCS
11866413 500 ml 1 PCS
11876413 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15306368 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03060050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.75€
    1.14€ / paquete de 1
    Ahorro 0.61€
    34% Descuento
En stock
Dispense pequeñas cantidades de líquido, gota a gota o como chorro fino. Los frascos cuentagotas de LDPE Buerkle™ presentan una construcción resistente y un cómodo tapón unido acoplado.
  • Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
  • El tapón unido acoplado en el tapón cuentagotas de polietileno se ajusta a la punta y. elimina la colocación incorrecta del tapón
  • La punta del cuentagotas debe cortarse antes del primer uso para un goteo con mayor precisión
  • Adecuadas para su uso con productos alimenticios
  • Translúcido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Translúcido
Diámetro (imperial) 1.57 in.
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Aptos para su uso con productos alimenticios
Altura con tapón (métrico) 116 mm
Material LDPE
Esterilidad Non-sterile
Tamaño de rosca (métrico) 18 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Narrow
Altura (métrico) 116 mm
Altura (imperial) 3.31 in.
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 40mm
Tipo de tapón Tapón unido y tapón cuentagotas
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 1.69 oz.
Forma Round
Desechables Reusable