Descripción
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
- El tapón unido acoplado en el tapón cuentagotas de polietileno se ajusta a la punta y. elimina la colocación incorrecta del tapón
- La punta del cuentagotas debe cortarse antes del primer uso para un goteo con mayor precisión
- Adecuadas para su uso con productos alimenticios
- Translúcido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro (imperial) | 2.95 in. |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
| Altura con tapón (métrico) | 204 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tamaño de rosca (métrico) | 25 mm |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |