Learn More
Labconco™ Rotors for CentriVap™ Systems
Para su uso con sistemas Labconco CentriVap
382.00€ - 1615.00€
Especificaciones
Material | Aluminio anodizado |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de ADN CentriVap™ |
Código de producto | Marca | Admite | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10253323
|
Labconco™
7450700 |
132 tubos de microcentrífugas de 1,5 a 2 ml | 2 lb | 0,9 kg |
409.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10165462
|
Labconco™
7461900 |
Placas de 4 pocillos estándar o 2 pocillos profundos | 3 lb | 1,4 kg |
1215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10309292
|
Labconco™
7462900 |
72 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml o hasta 60 tubos de 1,5 a 2 ml | 2 lb | 0,9 kg |
382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10344373
|
Labconco™
7455100 |
40 tubos de microcentrífuga de 1,5 a 2 ml o hasta 100 tubos de 5 a 6 ml | 3 lb | 1,4 kg |
1475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10155462
|
Labconco™
7455200 |
32 tubos de microcentrífugas de 40 ml a 50 ml | 3 lb | 1,4 kg |
1445.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10334373
|
Labconco™
7455000 |
44 tubos 12 a 17 ml o hasta 24 tubos de 16 a 17 ml | 4 lb | 1,8 kg |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Para su uso con sistemas Labconco CentriVap
- Los rotores de aluminio anodizado mantienen los tubos en ángulo para maximizar el área de la superficie
- Los dos tamaños de orificio en los rotores 16-317-54 y 16-317-62 a -64 acomodan tubos con diferente DE
- La capacidad máxima del tubo para un DE determinado puede variar con la altura total del tubo
- Los sistemas de ADN y proteómica CentriVap vienen con el rotor de ADN (16-317-54); los sistemas de ácido vienen con el rotor (16-108-450) de 12-13 mm resistente al ácido
Para evitar la pérdida de la muestra durante la centrifugación, llene los tubos únicamente de 0,33 a 0,5 llenos.
Especificaciones
Aluminio anodizado | |
Sistema de ADN CentriVap™ |