Learn More
Labconco™ Rotors for CentriVap™ Systems
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Admite:
132 tubos de microcentrífugas de 1,5 a 2 ml
32 tubos de microcentrífugas de 40 ml a 50 ml
40 tubos de microcentrífuga de 1,5 a 2 ml o hasta 100 tubos de 5 a 6 ml
44 tubos 12 a 17 ml o hasta 24 tubos de 16 a 17 ml
72 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml o hasta 60 tubos de 1,5 a 2 ml
Placas de 4 pocillos estándar o 2 pocillos profundos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su uso con sistemas Labconco CentriVap
- Los rotores de aluminio anodizado mantienen los tubos en ángulo para maximizar el área de la superficie
- Los dos tamaños de orificio en los rotores 16-317-54 y 16-317-62 a -64 acomodan tubos con diferente DE
- La capacidad máxima del tubo para un DE determinado puede variar con la altura total del tubo
- Los sistemas de ADN y proteómica CentriVap vienen con el rotor de ADN (16-317-54); los sistemas de ácido vienen con el rotor (16-108-450) de 12-13 mm resistente al ácido
Para evitar la pérdida de la muestra durante la centrifugación, llene los tubos únicamente de 0,33 a 0,5 llenos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio anodizado |
| Tipo | Rotor de ADN |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de ADN CentriVap™ |
| Admite | 72 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml o hasta 60 tubos de 1,5 a 2 ml |
| Volumen (métrico) | 0,5 mL |
| Peso (imperial) | 2 lb |
| Peso (métrico) | 0,9 kg |