Learn More
Labconco™ Rotors for CentriVap™ Systems
Para su uso con sistemas Labconco CentriVap
Marca:  Labconco™ 7455200
1363.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10155462
  • 1445.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
Para su uso con sistemas Labconco CentriVap
  • Los rotores de aluminio anodizado mantienen los tubos en ángulo para maximizar el área de la superficie
  • Los dos tamaños de orificio en los rotores 16-317-54 y 16-317-62 a -64 acomodan tubos con diferente DE
  • La capacidad máxima del tubo para un DE determinado puede variar con la altura total del tubo
  • Los sistemas de ADN y proteómica CentriVap vienen con el rotor de ADN (16-317-54); los sistemas de ácido vienen con el rotor (16-108-450) de 12-13 mm resistente al ácido
Para evitar la pérdida de la muestra durante la centrifugación, llene los tubos únicamente de 0,33 a 0,5 llenos.
Specifications
Specifications
Aluminio anodizado
Sistema de ADN CentriVap™
1,5 a 2 ml
1,4 kg
Rotor para microcentrífuga
32 tubos de microcentrífugas de 40 ml a 50 ml
3 lb
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labconco™ Rotors for CentriVap™ Systems > Rotor de 28 mm; admite 32 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2 ml; 12 tubos de 40 ml a 50 ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.