Learn More
Labconco™ Rotors for CentriVap™ Systems
Código de producto. 10165462 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Admite:
132 tubos de microcentrífugas de 1,5 a 2 ml
32 tubos de microcentrífugas de 40 ml a 50 ml
40 tubos de microcentrífuga de 1,5 a 2 ml o hasta 100 tubos de 5 a 6 ml
44 tubos 12 a 17 ml o hasta 24 tubos de 16 a 17 ml
72 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml o hasta 60 tubos de 1,5 a 2 ml
Placas de 4 pocillos estándar o 2 pocillos profundos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10165462
Marca: Labconco™ 7461900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con sistemas Labconco CentriVap
  • Los rotores de aluminio anodizado mantienen los tubos en ángulo para maximizar el área de la superficie
  • Los dos tamaños de orificio en los rotores 16-317-54 y 16-317-62 a -64 acomodan tubos con diferente DE
  • La capacidad máxima del tubo para un DE determinado puede variar con la altura total del tubo
  • Los sistemas de ADN y proteómica CentriVap vienen con el rotor de ADN (16-317-54); los sistemas de ácido vienen con el rotor (16-108-450) de 12-13 mm resistente al ácido
Para evitar la pérdida de la muestra durante la centrifugación, llene los tubos únicamente de 0,33 a 0,5 llenos.
Especificaciones
Material Aluminio anodizado
Tipo Rotor para placas de microtitulación
Para utilizar con (equipo) Sistema de ADN CentriVap™
Admite Placas de 4 pocillos estándar o 2 pocillos profundos
Peso (imperial) 3 lb
Peso (métrico) 1,4 kg