Learn More
Labconco™ Rotors for CentriVap™ Systems
Para su uso con sistemas Labconco CentriVap
Marca:  Labconco™ 7455000
1528.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10334373
  • 1615.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Descripción
Para su uso con sistemas Labconco CentriVap
  • Los rotores de aluminio anodizado mantienen los tubos en ángulo para maximizar el área de la superficie
  • Los dos tamaños de orificio en los rotores 16-317-54 y 16-317-62 a -64 acomodan tubos con diferente DE
  • La capacidad máxima del tubo para un DE determinado puede variar con la altura total del tubo
  • Los sistemas de ADN y proteómica CentriVap vienen con el rotor de ADN (16-317-54); los sistemas de ácido vienen con el rotor (16-108-450) de 12-13 mm resistente al ácido
Para evitar la pérdida de la muestra durante la centrifugación, llene los tubos únicamente de 0,33 a 0,5 llenos.
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio anodizado
Sistema de ADN CentriVap™
De 12 a 17 ml
1,8 kg
Rotor para microcentrífuga
44 tubos 12 a 17 ml o hasta 24 tubos de 16 a 17 ml
4 lb
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labconco™ Rotors for CentriVap™ Systems > Rotor de 12-17 mm; admite 44 tubos de microcentrífuga de 12 ml a 17 ml; 24 tubos de 16 ml a 17 ml