Learn More
Gibco™ Human CCL11 (Eotaxin) Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
87.00€ - 3215.00€
Especificaciones
Número de acceso | P51671 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 6356 |
Peso molecular | 8.3 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17842463
|
Gibco™
300-21-100UG |
100 μg |
646.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17892383
|
Gibco™
300-21-1MG |
1 mg |
3215.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17822193
|
Gibco™
300-21-20UG |
20 μg |
211.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17872853
|
Gibco™
300-21-250UG |
250 μg |
1126.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17892073
|
Gibco™
300-21-500UG |
500 μg |
1922.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17872053
|
Gibco™
300-21-50UG |
50 μg |
389.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17822083
|
Gibco™
300-21-5UG |
5 μg |
87.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Human Eotaxin is an 8.3 kDa protein containing 74 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
This gene is one of several Cys-Cys (CC) cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for eosinophils, but not mononuclear cells or neutrophils. This eosinophil specific chemokine assumed to be involved in eosinophilic inflammatory diseases such as atopic dermatitis, allergic rhinitis, asthma and parasitic infections.Especificaciones
P51671 | |
protein with no preservative | |
8.3 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
Eotaxin | |
Determined by its ability to chemoattract human peripheral blood eosinophils using a concentration range of 0.1-10.0 ng/ml | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
6356 | |
Human CCL11 (Eotaxin) | |
RUO | |
C-C motif chemokine 11; C-C motif chemokine ligand 11; Ccl11; chemokine (C-C motif) ligand 11; eosinophil chemotactic protein; Eotaxin; Eotaxin 1; Eotaxin1; eotaxin-1; MGC22554; Scya11; small chemokine (C-C motif) ligand 11; small inducible cytokine A11; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 11 (eotaxin); small inducible cytokine subfamily A11; small-inducible cytokine A11 | |
CCL11 | |
Unconjugated | |
GPASVPTTCC FNLANRKIPL QRLESYRRIT SGKCPQKAVI FKTKLAKDIC ADPKKKWVQD SMKYLDQKSP TPKP | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |