Learn More
Gibco™ Human CCL11 (Eotaxin) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human Eotaxin is an 8.3 kDa protein containing 74 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P51671 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6356 |
| Peso molecular | 8.3 kDa |
| Nombre | Human CCL11 (Eotaxin) |
| Cantidad | 5 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |