Learn More
Gibco™ Human CCL11 (Eotaxin) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human Eotaxin is an 8.3 kDa protein containing 74 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P51671 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6356 |
| Peso molecular | 8.3 kDa |
| Nombre | Human CCL11 (Eotaxin) |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.