Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glioxal, solución en agua al 40 % de peso
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
40.10€ - 726.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Glyoxal |
---|---|
Nombre de nota | 40 wt.% Solution in Water |
CAS | 107-22-2, 7732-18-5 |
Punto de fusión | -14.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10582551
|
Thermo Scientific Chemicals
156225000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
40.10€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10081700
|
Thermo Scientific Chemicals
156220010 |
1 L | Frasco de vidrio |
69.25€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10091700
|
Thermo Scientific Chemicals
156220025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
130.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10593314
|
Thermo Scientific Chemicals
156220250 |
25 L | Bidón de metal |
726.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Glyoxal | |
107-22-2, 7732-18-5 | |
De incoloro a amarillo | |
104.0°C | |
C2H2O2 | |
MFCD00006957 | |
01,413 | |
1.265 | |
Solubility in water: miscible. | |
C(=O)C=O | |
58.04 | |
CHEBI:34779 | |
58.04 | |
Pure |
40 wt.% Solution in Water | |
-14.0°C | |
1.2650g/mL | |
>104°C | |
HCOCHO | |
01, 759 | |
15, 4544 | |
glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40 | |
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N | |
oxaldehído | |
7860 | |
8 mPa.s (20°C) | |
39 to 41% (Titrimetry other) | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Susceptible de provocar defectos genéticos en caso de inhalación.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
En caso de irritación cutánea
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-474-9
Recommended Storage : Puede oscurecerse durante el almacenamiento
- Glyoxal, 40 wt% solution in water
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.