Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glioxal, solución en agua al 40 % de peso
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 156220250
704.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10593314
  • 726.00€ / 25 litros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0445711 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2024 Catalog Number156220010,156220025,156220250,156225000
Número de loteA0444623 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2023 Catalog Number156220010,156220025,156220250,156225000
Número de loteA0440949 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/04/2022 Catalog Number156220010,156220025,156220250,156225000
Número de loteA0433936 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/09/2021 Catalog Number156220010,156220025,156220250,156225000
Número de loteA0391207 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2020 Catalog Number156220010,156220025,156220250,156225000
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Glioxal, solución en agua al 40 % de peso > 25 l; bidón de metal