Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glioxal, solución en agua al 40 % de peso
Código de producto. 10582551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582551 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10081700 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10091700 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10593314 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10582551 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 156225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.25€
    36.65€ / 500 ml
    Ahorro 5.60€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxal
Nombre de nota 40 wt.% Solution in Water
CAS 107-22-2, 7732-18-5
Punto de fusión -14.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2650g/mL
Punto de ebullición 104.0°C
Temperatura de inflamación >104°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H2O2
Fórmula lineal HCOCHO
Número MDL MFCD00006957
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 759
Fieser 01,413
Índice Merck 15, 4544
Gravedad específica 1.265
Sinónimo glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Clave InChI LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)C=O
Nombre IUPAC oxaldehído
Peso molecular (g/mol) 58.04
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
Viscosidad 8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.04
Porcentaje de pureza 39 to 41% (Titrimetry other)
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glyoxal, 40 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.