Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glioxal, solución en agua al 40 % de peso
Código de producto. 10091700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10091700 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10582551 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10081700 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10593314 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10091700 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 156220025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxal
Nombre de nota 40 wt.% Solution in Water
CAS 107-22-2, 7732-18-5
Punto de fusión -14.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2650g/mL
Punto de ebullición 104.0°C
Temperatura de inflamación >104°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H2O2
Fórmula lineal HCOCHO
Número MDL MFCD00006957
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 759
Fieser 01,413
Índice Merck 15, 4544
Gravedad específica 1.265
Sinónimo glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Clave InChI LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)C=O
Nombre IUPAC oxaldehído
Peso molecular (g/mol) 58.04
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
Viscosidad 8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.04
Porcentaje de pureza 39 to 41% (Titrimetry other)
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glyoxal, 40 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.