Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glioxal, solución en agua al 40 % de peso
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyoxal |
| Nombre de nota | 40 wt.% Solution in Water |
| CAS | 107-22-2, 7732-18-5 |
| Punto de fusión | -14.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.2650g/mL |
| Punto de ebullición | 104.0°C |
| Temperatura de inflamación | >104°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C2H2O2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Glyoxal, 40 wt% solution in water
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.