Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap
232.00€ - 580.00€
Especificaciones
Tipo | Paso de retención de columna GC |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Disolventes y especialmente para análisis de metanol y agua |
Intervalo de temperatura | 250 °C |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10526521
|
Macherey-Nagel™
723712.10 |
10 m | 0,25 mm |
232.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10546691
|
Macherey-Nagel™
723712.25 |
25 m | 0,25 mm |
428.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10661302
|
Macherey-Nagel™
723713.10 |
10 m | 0,32 mm |
262.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10661492
|
Macherey-Nagel™
723713.25 |
25 m | 0,32 mm |
477.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10184651
|
Macherey-Nagel™
723714.25 |
25 m | 0,53 mm |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10586861
|
Macherey-Nagel™
723714.10 |
10 m | 0,53 mm |
309.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Paso de retención de columna GC | |
Disolventes y especialmente para análisis de metanol y agua | |
250 °C | |
1 unidad |