Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap
Código de producto. 10586861 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10586861
Marca: Macherey-Nagel™ 723714.10
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo Paso de retención de columna GC
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Para utilizar con (aplicación) Disolventes y especialmente para análisis de metanol y agua
Intervalo de temperatura 250 °C
Longitud (métrico) 10 m
Cantidad 1 unidad