Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap
Marca:  Macherey-Nagel™ 723712.25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10546691
  • 428.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Especificaciones
0,4 mm
0,25 mm
250 °C
1 unidad
Paso de retención de columna GC
Disolventes y especialmente para análisis de metanol y agua
25 m
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap > D.I.:0,25mm; longitud:25m