Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap
Marca: Macherey-Nagel™ 723713.25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
0,32 mm | |
250 °C | |
1 unidad |
Paso de retención de columna GC | |
Disolventes y especialmente para análisis de metanol y agua | |
25 m |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap > D.I.:0,32mm; longitud:25m
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction