Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap
Marca:  Macherey-Nagel™ 723713.10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10661302
  • 262.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Especificaciones
0,5 mm
0,32 mm
250 °C
1 unidad
Paso de retención de columna GC
Disolventes y especialmente para análisis de metanol y agua
10 m
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap > D.I.: 0,32mm; longitud: 10 m