Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapa de brida plana con cuello central, dos cuellos laterales en ángulo y un cuello lateral vertical
247.00€ - 890.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Recipientes de reacción |
Tipo de producto | Tapa de brida |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10861841
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06104241 |
Cuello central (NS): 29/32 | Brida de laboratorio 100 |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10169529
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06104264 |
Cuello central (NS): 45/40 | Brida de laboratorio 100 |
363.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10053473
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06104444 |
Cuello central (NS): 29/32 | Brida de laboratorio 150 |
471.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10179529
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06104464 |
Cuello central (NS): 45/40 | Brida de laboratorio 150 |
521.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11552364
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06104564 |
Cuello central (NS): 45/40 | Brida de laboratorio 200 |
890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11542364
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06104544 |
Cuello central (NS): 29/32 | Brida de laboratorio 200 |
864.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11532364
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06104111 |
Cuello central (NS): 14/23 | Brida de laboratorio 60 |
247.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10101984
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06104141 |
Cuello central (NS): 29/32 | Brida de laboratorio 60 |
257.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Recipientes de reacción | |
Tapa de brida |